missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Phénylcyclohexanacarbonitrile 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P22535G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P22535G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P22535G Fournisseur TCI America Code fournisseur P22535G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2201-23-2
Formule moléculaire C13H15N
Poids moléculaire (g/mol) 185.27
Numéro MDL MFCD00021281
Clé InChI AUXIEQKHXAYAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-phenyl, cyanophenylcyclohexane, 1-cyano-1-phenylcyclohexane, 1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 1-phenylcyclohexane carbonitrile, 1-phenyl-1-cyclohexane-carbonitrile
PubChem CID 75148
Nom de l’IUPAC 1-phénylcyclohexane-1-carbonitrile
SOURIRES N#CC1(CCCCC1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Phenylcyclohexanecarbonitrile
Couleur Jaune
Point d’ébullition 141 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3276
Poids de formule 185.27
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide