missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Phényl-1-cyclohexène 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P13025ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P13025ML 5 mL
P130225ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P13025ML Fournisseur TCI America Code fournisseur P13025ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 771-98-2
Formule moléculaire C12H14
Poids moléculaire (g/mol) 158.244
Numéro MDL MFCD00001542
Clé InChI WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
PubChem CID 13043
Nom de l’IUPAC Cyclohexen-1-ylbenzène
SOURIRES C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Phenyl-1-cyclohexene
Couleur Incolore
Point d’ébullition 252 °C
Quantité 5 mL
Poids de formule 158.24
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber GW6600000
TSCA Non