missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T19855G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T19855G 5 g
T198525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T19855G Fournisseur TCI America Code fournisseur T19855G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2232-08-8
Formule moléculaire C10H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.26
Numéro MDL MFCD00005285
Clé InChI YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
PubChem CID 75219
Nom de l’IUPAC 1-(4-méthylbenzènesulfonyl)-1H-imidazole
SOURIRES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Point de fusion 77 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 222.26
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline