missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Octadécène 99,5+%, TCI America™

Numéro de catalogue. S03481ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S03481ML 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S03481ML Fournisseur TCI America Code fournisseur S03481ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 112-88-9
Formule moléculaire C18H36
Poids moléculaire (g/mol) 252.486
Numéro MDL MFCD00009003
Clé InChI CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
PubChem CID 8217
ChEBI CHEBI:30824
Nom de l’IUPAC Octadec-1-ENE
SOURIRES CCCCCCCCCCCCCCCCC=C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Octadecene [Standard Material for GC]
Couleur Incolore
Point d’ébullition 179 °C
Quantité 1 mL
Poids de formule 252.49
Pourcentage de pureté ≥99,5% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-0027
TSCA Oui