missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Naphthonitrile 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Naphthonitrile |
| CAS | 86-53-3 |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 299 °C |
| Formule moléculaire | C11H7N |
| Quantité | 25 g |
| Numéro MDL | MFCD00003866 |
| Numéro UN | 3439 |
| Synonyme | 1-naphthonitrile, 1-cyanonaphthalene, 1-naphthalenecarbonitrile, naphthalenecarbonitrile, 1-naphthylnitrile, alpha-naphthonitrile, 1-naphthalenenitrile, alpha-naphthylnitrile, alpha-cyanonaphthalene, unii-2as1lz61hd |
| Clé InChI | YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QL5976300 |
| TSCA | Oui |