missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-n-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide, 98%
Description
L’imide 1-n-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bis (trifluorométhylsulfonyl) est utile pour le dépôt d’électrodéposition. Il est aussi utilisé dans le stockage d’énergie dans les batteries au lithium et dans les supercondensateurs. De plus, il est employé en synthèse organique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: 1-n-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bis (trifluorométhylsulfonyl) imide est utile pour l’électrodéposition. Il est aussi utilisé dans le stockage d’énergie dans les batteries au lithium et dans les supercondensateurs. De plus, il est employé en synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec du méthanol, de l’acétonitrile, de l’acétone, du dichlorométhane et du diméthylsulfoxyde. Immiscible avec de l’eau et de l’éther diéthylique.
Notes
Sensible à l’humidité. Incompatible avec des agents oxydants forts. Entreposez dans un endroit frais.
: 1-n-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bis (trifluorométhylsulfonyl) imide est utile pour l’électrodéposition. Il est aussi utilisé dans le stockage d’énergie dans les batteries au lithium et dans les supercondensateurs. De plus, il est employé en synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec du méthanol, de l’acétonitrile, de l’acétone, du dichlorométhane et du diméthylsulfoxyde. Immiscible avec de l’eau et de l’éther diéthylique.
Notes
Sensible à l’humidité. Incompatible avec des agents oxydants forts. Entreposez dans un endroit frais.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
| Quantité | 50 g |
| Renseignements sur la solubilité | Miscible avec méthanol, acétonitrile, acétone, dichlorométhane et diméthylsulfoxyde. Immiscible avec de l’eau et de l’éther diéthylique. |
| Poids de formule | 422.42 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche