missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC28104DE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
Emballage:
Amber Glass Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC28104DE 5g Amber Glass Bottle
CC28104CB 250mg Amber Glass Bottle
CC28104DA 1g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC28104DE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC28104DE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 154927-01-2
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.214
Clé InChI DLMVCAXLQMJYHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2795475
Nom de l’IUPAC 1-methyl-5-phenylpyrazole-4-carbaldehyde
SOURIRES CN1C(=C(C=N1)C=O)C2=CC=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 5g
Poids de formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%