missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-méthyl-3-n-octylimidazolium Bis(trifluorométhansulfonyl)imide 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M30395G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M30395G 5 g
M303925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M30395G Fournisseur TCI America Code fournisseur M30395G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 178631-04-4
Formule moléculaire C14H23F6N3O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 475.465
Numéro MDL MFCD08458946
Clé InChI LECQXINNQGHJBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-octylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, dsstox_cid_27931, dsstox_rid_82684, dsstox_gsid_47955, 1-octyl-3-methylimidazolium; bistriflylimide anion, 1-n-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-methyl-3-n-octylimidazolium bis trifluoromethanesulfonyl imide
PubChem CID 12184591
Nom de l’IUPAC bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide; 1-méthyl-3-octylimidazol-1-ium
SOURIRES CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Quantité 5 g
Poids de formule 475.47
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC)
Forme physique Liquide