missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Méthyl-3-[6-(méthylsulfinyl)hexyl]imidazolium p-Toluenesulfonate 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M22741G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M22741G 1 g
M22745G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M22741G Fournisseur TCI America Code fournisseur M22741G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1352947-66-0
Formule moléculaire C18H28N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 400.55
Numéro MDL MFCD27976828
Clé InChI YITFXJWLFMQQRC-UHFFFAOYNA-M
PubChem CID 56833668
Nom de l’IUPAC 1-(6-méthanarsulfinylhexyl)-3-méthyl-1H-imidazol-3-ium 4-méthylbenzène-1-sulfonate
SOURIRES CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.C[N+]1=CN(CCCCCCS(C)=O)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Methyl-3-[6-(methylsulfinyl)hexyl]imidazolium p-Toluenesulfonate
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 400.55
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC,N)
Forme physique Liquide