missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Méthyl-1H-pyrazol-3-amine, 97%

Numéro de catalogue. AC456730250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC456730250 25 g
AC456730050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC456730250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 456730250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1904-31-0 | C4H7N3 | 97,12 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1904-31-0
Formule moléculaire C4H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 97.12
Clé InChI MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
PubChem CID 137254
Nom de l’IUPAC 1-méthylpyrazol-3-amine
SOURIRES CN1C=CC(=N1)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Point d’ébullition 93,0 °C à 94,0 °C (0,5 mmHg)
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de formule 97.12
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pr

Utilisation uniquement de la recherche RUO –