missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanol |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Quantité | 1g |
| Poids de formule | 161.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |