missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Méthyl-1-cyclohexène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M0200500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M0200500ML 500 mL
M020025ML 25 mL
M0200100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. M0200500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur M0200500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 591-49-1
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.173
Numéro MDL MFCD00001548
Clé InChI CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
PubChem CID 11574
Nom de l’IUPAC 1-méthylcyclohène
SOURIRES CC1=CCCCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Methyl-1-cyclohexene
Couleur Incolore
Point d’ébullition 110 °C
Quantité 500 mL
Numéro UN 3295
Poids de formule 96.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide