missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(Mésitylène-2-sulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole, 98%

Numéro de catalogue. AC221310050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC221310050 5 g Bouteille en verre
AC221310010 1 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC221310050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 221310050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 74257-00-4 | C11H12N4O4S | 296,30 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Réactif de couplage

Identifiants chimiques

CAS 74257-00-4
Formule moléculaire C11H12N4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.30
Numéro MDL MFCD00009754
Clé InChI SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-mesitylsulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, msnt, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl-1,2,4-triazole, 1-2-mesitylenesulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 2,4,6-trimethylphenyl-3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl sulfone, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl
PubChem CID 716901
Nom de l’IUPAC 3-nitro-1-(2,4,6-triméthylphényl)sulfonyl-1,2,4-triazole
SOURIRES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(Mesitylene-2-sulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole
Nom Remarque 98%
CAS % minimum 97.5
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 132,0 °C à 134,0 °C
Couleur Jaune
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 97,5% min. (HPLC)
Emballage Bouteille en verre
Quantité 5 g
Poids de formule 296.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category MOISTURE SENSITIVE
TSCA TSCA

RUO – Usage réservé à la recherche