missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Iodo-4-nitrobenzène 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I006425G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I006425G 25 g
I0064100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I006425G Fournisseur TCI America Code fournisseur I006425G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 636-98-6
Formule moléculaire C6H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 249.007
Numéro MDL MFCD00007299
Clé InChI SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1-iodo-4-nitro, p-iodonitrobenzene, 4-iodonitrobenzene, p-nitroiodobenzene, 4-nitroiodobenzene, 4-iodo-nitrobenzene, p-nitrophenyl iodide, 1-iodo-4-nitro-benzene, 4-iodo-1-nitrobenzene, 4-nitro-1-iodobenzene
PubChem CID 12495
Nom de l’IUPAC 1-iodo-4-nitrobenzène
SOURIRES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])I

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Iodo-4-nitrobenzene
Point de fusion 173 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 249.01
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline