missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Fluoro-2-iodobenzène 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F025325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F025325G 25 g
F025310G 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F025325G Fournisseur TCI America Code fournisseur F025325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 348-52-7
Formule moléculaire C6H4FI
Poids moléculaire (g/mol) 222.00
Numéro MDL MFCD00001031
Clé InChI TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoroiodobenzene, o-fluoroiodobenzene, o-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-iodo, 2-iodofluorobenzene, 3-fluoro-2-iodobenzene, 1-fluoro-2-iodo-benzene, 2-fluoro-iodobenzene, 2-fluoro-1-iodobenzene
PubChem CID 67673
Nom de l’IUPAC 1-fluoro-2-iodobenzène
SOURIRES FC1=CC=CC=C1I

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Fluoro-2-iodobenzene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 189 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 222.00
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Liquide