missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Ethynyl-4-hexylbenzène 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E05645G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E05645G 5 g
E056425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E05645G Fournisseur TCI America Code fournisseur E05645G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 79887-11-9
Formule moléculaire C14H18
Poids moléculaire (g/mol) 186.30
Numéro MDL MFCD00173883
Clé InChI NFPDFDTYANKKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-eth-1-ynyl-4-hexylbenzene, 4-hexyl-1-ethynylbenzene, 4-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-hexyl-benzene, 4-ethynyl-1-hexylbenzene, acmc-209pie, 4-n-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-n-hexylbenzene
PubChem CID 2775129
Nom de l’IUPAC 1-éthynyle-4-hexylbenzène
SOURIRES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C#C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Ethynyl-4-hexylbenzene
Quantité 5 g
Poids de formule 186.30
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide