missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Éthyl-3-méthylimidazolium chlorure, 98+%

Numéro de catalogue. AAH2765114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2765114 25 g
AAH2765106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2765114 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2765114
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146,62 g/mol

Utilisé dans le traitement de la cellulose.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Utilisées dans le traitement de la cellulose.

Solubilité
Soluble dans l’eau.

Notes
Hygroscopique. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau et de l’humidité.

Identifiants chimiques

CAS 65039-09-0
Formule moléculaire C6H11ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 146.62
Numéro MDL MFCD00074843
Clé InChI BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
SOURIRES [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Point de fusion 77 °C à 80 °C
Point d’éclair 186 °C (367 °F)
Quantité 25 g
Sensibilité Très hygroscopique
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Nom de l’IUPAC 1-éthyl-3-méthylimidazol-3-ium; Chlorure
Poids de formule 146.62
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche