missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Éthyl-3-méthylimidazolium Acétate 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E08835G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E08835G 5 g
E088325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E08835G Fournisseur TCI America Code fournisseur E08835G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 143314-17-4
Formule moléculaire C8H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.212
Numéro MDL MFCD06798186
Clé InChI XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, basionic tm bc 01, emim ac, 1-ethyl-3-methylimidazoliumacetate, basionics™ bc 01, acmc-1c26d, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, acetate 1:1, 1-methyl-3-ethylimidazolium acetate, 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate hplc
PubChem CID 11658353
Nom de l’IUPAC 1-éthyl-3-méthylimidazol-3-ium; Acétate
SOURIRES CCN1C=C[N+](=C1)C.CC(=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Ethyl-3-methylimidazolium Acetate
Quantité 5 g
Poids de formule 170.21
Pourcentage de pureté ≥95,0% (HPLC,T)
Forme physique Liquide