missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(Diméthylisopropylsilyl)imidazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D15965G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D15965G 5 g
D15961G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D15965G Fournisseur TCI America Code fournisseur D15965G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 81452-04-2
Formule moléculaire C8H16N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 168.32
Numéro MDL MFCD00059891
Clé InChI OCUUDCWEKWOMFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme DMIPS, 1-(Isopropyldimethylsilyl)imidazole
PubChem CID 14325784
Nom de l’IUPAC 1-[diméthyl(propan-2-yl)silyl]-1H-imidazole
SOURIRES CC(C)[Si](C)(C)N1C=CN=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(Dimethylisopropylsilyl)imidazole [Dimethylisopropylsilylating Agent]
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 168.32
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur