missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzène 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C32065G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C32065G 5 g
C32061G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C32065G Fournisseur TCI America Code fournisseur C32065G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 851228-26-7
Formule moléculaire C18H29ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 312.878
Clé InChI DVCXRBBOSKEYRG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86047093
Nom de l’IUPAC 1-chloro-2,4-dihexoxybenzène
SOURIRES CCCCCCOC1=CC(=C(C=C1)Cl)OCCCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Forme physique Liquide clair à 20 °C
Poids de formule 312.88
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)