missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Butyl-1-méthylpipéridignium Bromure 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B34245G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B34245G 5 g
B342425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B34245G Fournisseur TCI America Code fournisseur B34245G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 94280-72-5
Formule moléculaire C10H22BrN
Poids moléculaire (g/mol) 236.20
Numéro MDL MFCD11870112
Clé InChI WYABBCZMFVULEF-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 19838382
Nom de l’IUPAC 1-butyl-1-méthylpipéridine-1-bromure d’ium
SOURIRES [Br-].CCCC[N+]1(C)CCCCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Butyl-1-methylpiperidinium Bromide
Point de fusion 230 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 236.20
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline