missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-4-propoxybenzène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B36395G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B36395G 5 g
B363925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B36395G Fournisseur TCI America Code fournisseur B36395G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 39969-56-7
Formule moléculaire C9H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 215.09
Numéro MDL MFCD00156160
Clé InChI VVPARGBRVKRZJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-propoxybromobenzene, 1-bromo-4-propoxylbenzene, 1-bromo-4-n-propoxybenzene, 1-bromo-4-n-propyloxybenzene, p-bromphenyl-n-propylather, acmc-209j9h, 1-bromo-4-propoxy-benzene, 1-4-bromophenoxy propane, 4-bromophenyl propyl ether, 1-bromanyl-4-propoxy-benzene
PubChem CID 2734198
Nom de l’IUPAC 1-bromo-4-propoxybenzène
SOURIRES CCCOC1=CC=C(C=C1)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Bromo-4-propoxybenzene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 240 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 215.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-0845
TSCA Non