missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-3,3,3-trifluoroacétone 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B12405G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B12405G 5 g
B124025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B12405G Fournisseur TCI America Code fournisseur B12405G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 431-35-6
Formule moléculaire C3H2BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 190.95
Numéro MDL MFCD00039237
Clé InChI ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
PubChem CID 79008
Nom de l’IUPAC 3-bromo-1,1,1-trifluoropropane-2-one
SOURIRES FC(F)(F)C(=O)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
Couleur Jaune
Point d’ébullition 88 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 2924
Poids de formule 190.95
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide