missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-2-chloro-4-fluorobénzene 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B33495G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B33495G 5 g
B334925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B33495G Fournisseur TCI America Code fournisseur B33495G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 110407-59-5
Formule moléculaire C6H3BrClF
Poids moléculaire (g/mol) 209.442
Numéro MDL MFCD00142587
Clé InChI LEFQPBAWVJEIJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-fluorobromobenzene, 4-bromo-3-chloro-1-fluorobenzene, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro-benzene, 4-bromo-3-chlorofluorobenzene, 2-bromo-5-fluorochlorobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro, pubchem3755, acmc-1bnv0, 2-chloro-4-fluorobromobezene, ksc494m7f
PubChem CID 2733406
Nom de l’IUPAC 1-bromo-2-chloro-4-fluorobénzene
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 209.44
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide