missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-2,4-dichlorobenzène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B21875G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B21875G 5 g
B218725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B21875G Fournisseur TCI America Code fournisseur B21875G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1193-72-2
Formule moléculaire C6H3BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 225.894
Numéro MDL MFCD00018333
Clé InChI ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorobromobenzene, bromo 2--4-dichlorobenzene, 1-bromo-2,4-dichloro-benzene, benzene, 1-bromo-2,4-dichloro, pubchem3608, 2,4-dichlorobromobenze, 2,4-dichloro-bromobenzene, acmc-209a2k, 2,4-dichloro-1-bromobenzene, ksc490m9l
PubChem CID 70947
Nom de l’IUPAC 1-bromo-2,4-dichlorobenzène
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 235 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 225.89
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins