missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+/-)-1-Boc-3-(hydroxyméthyl)pipéridine, 97%

Numéro de catalogue. AAH5278406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5278406 5 g
AAH5278414 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5278406 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5278406
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 116574-71-1 | C11H21NO3 | 215,293 g/mol

(±)-1-Boc-3-(hydroxyméthyl)pipéridine est utilisé comme réactif pour la synthèse d’inhibiteurs de Pim-1, d’antagonistes du récepteur Vasopressin1b, d’antagonistes CXCR4 comme agents anti-VIH, d’antagonistes de l’amide CCR5, d’inhibiteurs à base de PSSRI des pompes d’efflux multimédicaments de S. aureus et d’antagonistes des récepteurs humains du GnRH.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
(+/-)-1-Boc-3-(hydroxyméthyl)pipéridine est utilisé comme réactif pour la synthèse d’inhibiteurs de Pim-1, d’antagonistes du récepteur Vasopressin1b, d’antagonistes CXCR4 comme agents anti-VIH, d’antagonistes de l’amide CCR5, d’inhibiteurs à base de PSSRI des pompes d’efflux multimédicament de S. aureus et d’antagonistes des récepteurs humains du GnRH.

Solubilité
Soluble dans le méthanol et le diméthylformamide (DMF).

Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 116574-71-1
Formule moléculaire C11H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.293
Numéro MDL MFCD03094733
Clé InChI OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-piperidine-3-methanol, tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-piperidinemethanol, n-boc-3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, n-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, tert-butyl 3-hydroxymethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, +/--n-boc-3-piperidine methanol
PubChem CID 2763851
Nom de l’IUPAC Tert-butyl 3-(hydroxyméthyl)pipéridine-1-carboxylate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique (+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Point de fusion 77 °C à 81 °C
Quantité 5 g
Renseignements sur la solubilité Soluble dans le méthanol et le diméthylformamide (DMF).
Poids de formule 215.29
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche