missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Description
Le 1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de diverses substances telles que des produits pharmaceutiques, agrochimiques et des produits colorants.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de diverses substances telles que les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
Le 1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de diverses substances telles que les produits pharmaceutiques, les agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone |
| Quantité | 250 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 203.22 |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
RUO – Usage réservé à la recherche