missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzyl-3-pyrrolidone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B360625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B360625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B360625G Fournisseur TCI America Code fournisseur B360625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 775-16-6
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.231
Numéro MDL MFCD00005342
Clé InChI DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-3-pyrrolidinone, n-benzyl-3-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl-3-pyrrolidinone, 1-benzyl-3-pyrrolidone, 1-benzyl-pyrrolidin-3-one, 1-benzyl pyrrolidin-3-one, 3-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, benzyl-3-pyrrolidinone, pubchem10007, n-benzylpyrrolid-3-one
PubChem CID 69890
Nom de l’IUPAC 1-benzylpyrrolidine-3-one
SOURIRES C1CN(CC1=O)CC2=CC=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Benzyl-3-pyrrolidone
Point d’ébullition 109 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 175.23
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur