missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzothiophen-5-yl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC24806CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC24806CB 250mg
CC24806DA 1g
CC24806DE 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC24806CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC24806CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 239097-78-0
Formule moléculaire C9H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 175.205
Clé InChI GWLZJAWTWVSHCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzothiophen-5-yl isocyanate, 1-benzothiophen-5-ylisocyanate, benzo b thiophen-5-isocyanate, 5-isocyanato-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-isocyanato
PubChem CID 7060535
Nom de l’IUPAC 5-isocyanato-1-benzothiophene
SOURIRES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N=C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Benzothiophen-5-yl isocyanate
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Quantité 250mg
Poids de formule 175.21
Pourcentage de pureté 97%