missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Adamantaneméthanol 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H04205G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H04205G 5 g
H04201G 1 g
H042025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. H04205G Fournisseur TCI America Code fournisseur H04205G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 770-71-8
Formule moléculaire C11H18O
Poids moléculaire (g/mol) 166.264
Numéro MDL MFCD00074751
Clé InChI MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
PubChem CID 64556
Nom de l’IUPAC 1-adamantylméthanol
SOURIRES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Adamantanemethanol
Point de fusion 118 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 166.26
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline