missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Acétoxy-3-chloroacétone 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A12325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A12325G 5 g
A123225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A12325G Fournisseur TCI America Code fournisseur A12325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 40235-68-5
Formule moléculaire C5H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 150.56
Numéro MDL MFCD00191365
Clé InChI LCMPIWIWBGHBOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-Acetoxy-3-acetenyl Chloride, 1-Acetoxy-3-chloro-2-propanone
PubChem CID 38413
Nom de l’IUPAC 3-chloro-2-oxopropyle acétate
SOURIRES CC(=O)OCC(=O)CCl

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Acetoxy-3-chloroacetone
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 1760
Poids de formule 150.56
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber AF8600000
TSCA Oui