missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ène, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1244936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1244936 500 g
AAA1244914 25 g
AAA1244922 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1244936 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1244936
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 6674-22-2 | C9H16N2 | 152,241 g/mol

Le 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ène est utilisé en synthèse organique comme catalyseur, ligand complexeur et base non nucléophile. Il est utilisé comme agent protecteur pour la synthèse des céphalosporines et comme catalyseur pour le polyuréthane.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ène est utilisé en synthèse organique comme catalyseur, ligand complexeur et base non nucléophile. Il est utilisé comme agent protecteur pour la synthèse des céphalosporines et comme catalyseur pour le polyuréthane.

Solubilité
Miscible avec de l’eau.

Notes
Incompatibles avec les acides, les agents oxydants forts, les anhydrides acides, les chlorures acides et les chloroformates.

Identifiants chimiques

CAS 6674-22-2
Formule moléculaire C9H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 152.241
Numéro MDL MFCD00006930
Clé InChI GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
PubChem CID 81184
Nom de l’IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azépine
SOURIRES C1CCC2=NCCCN2CC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Point de fusion -70 °C
Densité 1.02
pH 12.8
Point d’ébullition 261 °C
Point d’éclair 116 °C (240 °F)
Odeur Semblable à une amine
Indice de réfraction 1.522
Quantité 500 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 508906
Sensibilité Sensible à l’air
Renseignements sur la solubilité Miscible avec de l’eau.
Poids de formule 152.24
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H301-H314-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318-H302
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Precautionary Statement P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
EINECSNumber 229-713-7
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche