missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)éthanol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N10691G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N10691G 1 g
N10695G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N10691G Fournisseur TCI America Code fournisseur N10691G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 159873-64-0
Formule moléculaire C9H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 211.173
Numéro MDL MFCD08274663
Clé InChI UHJMDARCOIYCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol, alpha-Methyl-6-nitropiperonyl Alcohol
PubChem CID 10932738
Nom de l’IUPAC 1-(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)éthanol
SOURIRES CC(C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OCO2)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
Point de fusion 88 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 211.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline