missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,6-Dichlorohexane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D037225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D037225G 25 g
D0372500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D037225G Fournisseur TCI America Code fournisseur D037225G

Identifiants chimiques

CAS 2163-00-0
Formule moléculaire C6H12Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 155.062
Numéro MDL MFCD00001020
Clé InChI OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16551
Nom de l’IUPAC 1,6-dichlorohexane
SOURIRES C(CCCCl)CCCl

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,6-Dichlorohexane
Couleur Incolore
Point d’ébullition 95°C
Quantité 25 g
Numéro UN 3082
Synonyme hexane, 1,6-dichloro, hexamethylene dichloride, hexamethylene chloride, 1,6-dichlorhexan, hexane,6-dichloro, 1,6-dichloro-hexan, 1,6-dichloro hexane, hexane,1,6-dichloro, acmc-209fml
Poids de formule 155.06
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-0064&(2)-0066
TSCA Yes