missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals 1,6-Anhydro-bêta-D-glucopyranose, 99+%

Numéro de catalogue. AC270950010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC270950010 1 g Bouteille en verre
AC270950050 5 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC270950010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 270950010
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 498-07-7 | C6H10O5 | 162,14 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 498-07-7
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00063248
Clé InChI TWNIBLMWSKIRAT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,6-anhydro-beta-d-glucopyranose, levoglucosan, leucoglucosan, 1,6-anhydro-beta-d-glucose, 1,6-anhydro-beta-glucopyranose, glucosan, 1,6-anhydroglucose, unii-5132n17fsd, anhydroglucose, 1,6-anhydro-d-glucose
PubChem CID 2724705
ChEBI CHEBI:30997
SOURIRES OC1C2COC(O2)C(O)C1O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose
CAS % minimum 99.0
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 170.0°C to 180.0°C
Couleur Du blanc au beige
Spectre infrarouge Authentic
Fourchette de pourcentages d’essai 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Bouteille en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique − 66.00
Renseignements sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Nom de l’IUPAC (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol
Poids de formule 162.14
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 207-855-

RUO – Usage réservé à la recherche