missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 95+%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC12601DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC12601DA 1g
CC12601EA 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CC12601DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC12601DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5744-59-2
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD00085040
Clé InChI PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 587757
Nom de l’IUPAC 1,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid
SOURIRES CN1N=C(C=C1C)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fourchette de pourcentages d’essai 95%
Quantité 1g
Poids de formule 140.14
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category Warning