Learn More
Pendotech Pendotech Electronic Assembly For 1/4 Inch Single Use Rotary Flow Meter
Numéro de catalogue. NC1144196
Encompass
Electronic Assembly for one PVDF rotor with 1/4 inch hose barb (includes one rotor), 0.1-2.0 LPM clip mount. With individual calibrations.
Numéro de catalogue. NC1144196 Fournisseur Pendotech Code fournisseur FM22WVE
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Electronic Assembly for one PVDF rotor with 1/4 inch hose barb (includes one rotor), 0.1-2.0 LPM clip mount. With individual calibrations.