missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Diiodobutane, 99%, couteau. avec du cuivre

Numéro de catalogue. aaa1621614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1621614 25 g
AAA1621622 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1621614 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1621614

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 628-21-7 | C4H8I2 | 309,92 g/mol

Le 1,4-Diiodobutane est utilisé comme additif pour améliorer la performance des cellules solaires à la pérovskite. Il est utilisé comme agent de réticulation pour la synthèse des membranes d’échange d’anions à partir de cellulose.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: le 1,4-Diiodobutane est utilisé comme additif pour améliorer la performance des cellules solaires à la pérovskite. Il est utilisé comme agent de réticulation pour la synthèse des membranes d’échange d’anions à partir de cellulose.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Notes
Sensible à la lumière. Incompatible avec un agent oxydant fort.

Identifiants chimiques

CAS 628-21-7
Formule moléculaire C4H8I2
Poids moléculaire (g/mol) 309.92
Numéro MDL MFCD00001099
Clé InChI ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylene iodide, butane, 1,4-diiodo, tetramethylene diiodide, 1,4-diodobutane, a,?-diiodobutane, 1,4 diiodobutane, butane,4-diiodo, 1,4-diiodo-butane, pubchem3842, 1,4-bis iodanyl butane
PubChem CID 12337
Nom de l’IUPAC 1,4-diiodobutane
SOURIRES ICCCCI

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,4-Diiodobutane
Nom Remarque stabilisé avec du cuivre
Point de fusion 5 °C à 7 °C
Densité 2.35
Point d’ébullition 108 °C à 110 °C (10 mmHg)
Indice de réfraction 1.6212
Quantité 25 g
Beilstein 1098276
Sensibilité Sensible à la lumière
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 309.92
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category Warning
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P362-P321-P332+P313-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Specific treatment (see label).
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
EINECSNumber 211-032-1
RTECSNumber EJ9200000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche