missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dichloroanthraquinone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D25181G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D25181G 1 g
D25185G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D25181G Fournisseur TCI America Code fournisseur D25181G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 602-25-5
Formule moléculaire C14H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 277.10
Numéro MDL MFCD00192002
Clé InChI CAHGWVAXFJXDNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4179424
Nom de l’IUPAC 1,4-dichloro-9,10-dihydroanthracène-9,10-dione
SOURIRES ClC1=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C(Cl)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,4-Dichloroanthraquinone
Point de fusion 190 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 277.10
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline