missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Di(1-pyrényl)benzène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D4922200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D4922200MG 200 mg
D49221G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D4922200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D4922200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 475460-77-6
Formule moléculaire C38H22
Poids moléculaire (g/mol) 478.594
Numéro MDL MFCD12022457
Clé InChI IJJYNFWMKNYNEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1′C-(1,4-Phenylene)bispyrene
PubChem CID 23530003
Nom de l’IUPAC 1-(4-pyren-1-ylphényl)pyrène
SOURIRES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)C5=CC=C(C=C5)C6=C7C=CC8=CC=CC9=C8C7=C(C=C9)C=C6

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,4-Di(1-pyrenyl)benzene
Quantité 200 mg
Poids de formule 478.59
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline