missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique (mélange cis et trans- 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C0788500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0788500G 500 g
C078825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C0788500G Fournisseur TCI America Code fournisseur C0788500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1076-97-7
Formule moléculaire C8H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00001465
Clé InChI PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
PubChem CID 14106
Nom de l’IUPAC Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique
SOURIRES C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid (cis- and trans- mixture)
Couleur Blanc-jaune
Quantité 500 g
Poids de formule 172.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-2423&(3)-2446
RTECSNumber GU9060000
TSCA Oui