missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Bis[2-(5-phényloxazolyl)]benzène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B05095G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B05095G 5 g
B05091G 1 g
B050925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. B05095G Fournisseur TCI America Code fournisseur B05095G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1806-34-4
Formule moléculaire C24H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 364.404
Numéro MDL MFCD00005309
Clé InChI MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme popop, 1,4-bis 5-phenyloxazol-2-yl benzene, oxazole, 2,2'-1,4-phenylene bis 5-phenyl, p-bis 5-phenyloxazol-2-yl benzene, 2,2'-p-phenylenebis 5-phenyloxazole, 1,4-bis 5-phenyl-2-oxazolyl benzene, 5-phenyl-2-4-5-phenyl-1,3-oxazol-2-yl phenyl-1,3-oxazole, 1,4-di 5-phenyl-2-oxazolyl benzene, 1,4-bis 2-5-phenyloxazolyl benzene, oxazole, 2,2'-p-phenylenebis 5-phenyl
PubChem CID 15732
ChEBI CHEBI:52236
Nom de l’IUPAC 5-phényl-2-[4-(5-phényl-1,3-oxazol-2-yl)phényl]-1,3-oxazole
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=CC=C(C=C3)C4=NC=C(O4)C5=CC=CC=C5

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,4-Bis[2-(5-phenyloxazolyl)]benzene [for scintillation spectrometry]
Point de fusion 245 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 364.40
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline