missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Benzenedithiol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B15055G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B15055G 5 g
B15051G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B15055G Fournisseur TCI America Code fournisseur B15055G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 624-39-5
Formule moléculaire C6H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 142.23
Numéro MDL MFCD00142541
Clé InChI WYLQRHZSKIDFEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzenedithiol, dithiohydroquinone, 1,4-dimercaptobenzene, 4-mercaptothiophenol, 1,4-benzene dithiol, pubchem6866, acmc-1b45q, benzene-1,4-dithiol gc
PubChem CID 4691729
Nom de l’IUPAC benzène-1,4-dithiol
SOURIRES SC1=CC=C(S)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,4-Benzenedithiol
Point de fusion 97 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 142.23
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline