missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Tech., Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. BTB10056DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
Emballage:
Amber Glass Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
BTB10056DA 1g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. BTB10056DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur BTB10056DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2476-29-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00100636
Clé InChI QQZFVONVJPXCSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 4'-amino-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethane-1-one, ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl, 1-4-amino-2-hydroxy-phenyl ethanone, 2-acetyl-5-aminophenol, intermediates-zcf02667, amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetyl-3-hydroxyaniline
PubChem CID 459296
Nom de l’IUPAC 1-(4-amino-2-hydroxyphenyl)ethanone
SOURIRES CC(=O)C1=C(O)C=C(N)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 1g
Poids de formule 151.16
Pourcentage de pureté Tech.
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Technical Grade
Hazard Category Warning