missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[4-(4-Morpholinyl)phényl]guanidine, 98%

Numéro de catalogue. AAH3372606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3372606 5 g
AAH3372603 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3372606 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3372606
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 247234-41-9 | C11H16N4O | 220,28 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 247234-41-9
Formule moléculaire C11H16N4O
Poids moléculaire (g/mol) 220.28
Numéro MDL MFCD11986905
Clé InChI ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-morpholinophenyl guanidine, n-4-morpholin-4-ylphenyl guanidine, 4-morpholinophenylguanidine, 4-morpholino phenylguanidine, n-4-morpholin-4-yl-phenyl-guanidine, n-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 1-4-4-morpholinyl phenyl guanidine, 1-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 2-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine
PubChem CID 10176830
Nom de l’IUPAC 2-(4-morpholine-4-ylphényl)guanidine
SOURIRES NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine
Point de fusion ∼220 °C (décomposition)
Densité 1.309
Quantité 5 g
Poids de formule 220.27
Pourcentage de pureté 98%
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche