missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(3-sulfopropyl)pyridinium Hydroxyde de Sel Interne 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. S08135G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S08135G 5 g
S081325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S08135G Fournisseur TCI America Code fournisseur S08135G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 15471-17-7 | C8H11NO3S | 201.24 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 15471-17-7
Formule moléculaire C8H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 201.24
Numéro MDL MFCD00064468
Clé InChI REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridin-1-ium-1-yl propane-1-sulfonate, ndsb-201, 1-3-sulphonatopropyl pyridinium, unii-qn4i6ai9ek, 3-1-pyridinio-1-propanesulfonate, 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate, qn4i6ai9ek, 1-3-sulfopropyl pyridinium hydroxide, inner salt, pyridinium, 1-3-sulfopropyl-, inner salt, 1-3-sulfonatopropyl pyridin-1-ium
PubChem CID 84929
Nom de l’IUPAC 1-(3-sulfonatopropyl)pyridine-1-ium
SOURIRES [O-]S(=O)(=O)CCC[N+]1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium Hydroxide Inner Salt [for Biochemical Research]
Point de fusion 275 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 201.24
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Niveau Research
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-3704&(5)-0758
TSCA Oui