missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Diphénylurée 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C0031100G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0031100G 100 g
C003125G 25 g
C0031500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. C0031100G Fournisseur TCI America Code fournisseur C0031100G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 102-07-8
Formule moléculaire C13H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00003017
Clé InChI GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diphenylurea, carbanilide, diphenylurea, diphenylcarbamide, s-diphenylurea, urea, n,n'-diphenyl, sym-diphenylurea, acardite i, acardite, n-phenyl-n'-phenylurea
PubChem CID 7595
ChEBI CHEBI:41320
Nom de l’IUPAC 1,3-diphénylurée
SOURIRES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Diphenylurea
Point de fusion 240 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 260 °C
Quantité 100 g
Poids de formule 212.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber FD9800000
TSCA Oui