missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1,3-Dioxolan-2-ylméthyl)bromure de magnésium, solution de 0,5M dans THF, AcroSeal™
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (1, 3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide |
| CAS % minimum | 8.14, 87.79 |
| CAS % maximal | 12.21, 91.86 |
| Couleur | Brun à blanc |
| Densité | 0.9400g/mL |
| Point d’ébullition | 65,0 °C à 67,0 °C |
| Point d’éclair | −17 °C |
| Emballage | AcroSeal™ Bouteille en verre |
| Quantité | 800 mL |
| Gravité spécifique | 0.94 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Danger |
| Hazard Statement | GHS H Statement Highly flammable liquid and vapor. Causes severe skin burns and eye damage. May cause respiratory irritation. Reacts violently with water. May form explosive peroxides. Suspected of causing cancer.<br/ |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Wear protective gloves/protective clothing/eye p |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –