missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Diméthyl-2-phényl-1,3,2-diazaphospholidine 92,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. d23005g
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D23005G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D23005G Fournisseur TCI America Code fournisseur D23005G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 22429-12-5
Formule moléculaire C10H15N2P
Poids moléculaire (g/mol) 194.218
Numéro MDL MFCD00043134
Clé InChI CYKFZCQRONDMOZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 320708
Nom de l’IUPAC 1,3-diméthyl-2-phényl-1,3,2-diazphospholidine
SOURIRES CN1CCN(P1C2=CC=CC=C2)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 95 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 194.22
Pourcentage de pureté ≥92,0% (T)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur