missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Diisopropénylbenzène (stabilisé avec TBC) 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D195725ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D195725ML 25 mL
D1957500ML 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D195725ML Fournisseur TCI America Code fournisseur D195725ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3748-13-8
Formule moléculaire C12H14
Poids moléculaire (g/mol) 158.244
Numéro MDL MFCD00008584
Clé InChI IBVPVTPPYGGAEL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77353
Nom de l’IUPAC 1,3-bis(prop-1-en-2-yl)benzène
SOURIRES CC(=C)C1=CC(=CC=C1)C(=C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3-Diisopropenylbenzene (stabilized with TBC)
Forme physique Liquide
Couleur Jaune
Point de fusion -40 °C
Point d’ébullition 231 °C
Quantité 25 mL
Poids de formule 158.24
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
RTECSNumber CY8535000
TSCA Oui
Recommended Storage Réfrigérateur